Learn More
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Reload Pack Caja vacía
Código de producto. 15279386 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta D10 (0,1 a 10 μL), Puntas de pipeta D200 (de 2 a 200 μL)
Puntas de pipeta D1000 (100 a 1000 μL)
matriz, red, conjunto:
10 x 96
6 x 96
Tamaño de la unidad:
2 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
15279386 Puntas de pipeta D10 (0,1 a 10 μL), Puntas de pipeta D200 (de 2 a 200 μL) 10 x 96 2 PCS
15209396 Puntas de pipeta D1000 (100 a 1000 μL) 6 x 96 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15279386 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F171204
En stock
Añadir a la cesta
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Juego de caja vacía para recarga de blísteres y paquetes de recarga. Fácil de almacenar en todos los bancos.
  • Sujete las puntas del modelo DL10 (0,1 a 20 μL), D200 (2 a 200 μL), D1000 (100 a 1000 μL)
  • 70% menos plástico
  • Tres veces más pequeña que las cajas de puntas normales
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Disponible en juego de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Puntas de pipeta D10 (0,1 a 10 μL), Puntas de pipeta D200 (de 2 a 200 μL)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí, entrelazado
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas Diamond
Cantidad Conjunto de 2
Tamaño 134 x 89 x 127 mm
Longitud (métrico) 9.3 cm
Longitud (imperial) 3,66 in
Anchura (imperial) 5,28 in
Altura (imperial) 4,92 in
Incluye 2 estantes vacíos
Tipo de producto Recarga de caja vacía
matriz, red, conjunto 10 x 96