Descripción
- Pipeta de desplazamiento de aire completamente ajustable con el volumen seleccionado mostrado en un indicador digital (volúmetro).
- Soporte y expulsor de puntas esterilizables en autoclave para evitar la contaminación cruzada.
- Cada pipeta incluye un número de identificación grabado para trazabilidad.
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,025 , ±2,5 μl |
| Puntas compatibles | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Color | Rojo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | P10 |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |