Learn More
Gilson™ Pipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™
Código de producto. 10585254 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
M10
M25
M50
M100
M250
M1000
Puntas compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Puntas compatibles unitSize
10585254 De 3 a 25 μl M25 C25 cada uno
10002082 De 1 a 10 μl M10 C10 cada uno
10561283 De 10 to 100 μl M100 C100 cada uno
10410015 De 20 a 50 μl M50 C50 cada uno
12609581 De 50 to 250 μl M250 C250 cada uno
10541113 De 100 to 1000 μl M1000 C1000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10585254 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F148502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantiza la exactitud y la precisión durante el pipeteo de líquidos problemáticos y ofrece una protección total contra la contaminación cruzada. Las pipetas de desplazamiento positivo Gilson™ MICROMAN™ son de 3 a 4 veces mejores que una pipeta de desplazamiento por aire para pipetear líquidos viscosos o volátiles.
  • El pistón está dentro de la punta o es capilar para evitar la contaminación de la micropipeta
  • Botón pulsador codificado por colores para la identificación fácil de los modelos
  • Botón pulsador de doble función que también expulsa pistones capilares
  • Asa cómoda de PVDF resistente a productos químicos agresivos
  • Miden con exactitud líquidos con presión de vapor alta sin fugas ni degradación de la punta
  • Los modelos M10 y M100 son totalmente esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles C25
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo M25
Número de canales 1
Tipo Pipeta de desplazamiento positivo
Volumen (métrico) De 3 a 25 μl
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de líquidos densos y viscosos