Descripción
- El pistón está dentro de la punta o es capilar para evitar la contaminación de la micropipeta
- Botón pulsador codificado por colores para la identificación fácil de los modelos
- Botón pulsador de doble función que también expulsa pistones capilares
- Asa cómoda de PVDF resistente a productos químicos agresivos
- Miden con exactitud líquidos con presión de vapor alta sin fugas ni degradación de la punta
- Los modelos M10 y M100 son totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | C1000 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | M1000 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | De 100 to 1000 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo de líquidos densos y viscosos |