Learn More
Gilson™ Pipeta de desplazamiento positivo MICROMANTM E
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15324775 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15324775 De 3 a 25 μl M25E 1 PCS
15314775 De 1 to 10 μl M10E 1 PCS
15354775 De 50 to 250 μl M250E 1 PCS
15334775 De 20 a 50 μl M50E 1 PCS
15344775 De 10 to 100 μl M100E 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15324775 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FD10002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.45€
    366.45€ / paquete de 1
    Ahorro 156.00€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La pipeta de desplazamiento positivo MICROMANTM E de diseño ergonómico, junto con las puntas de pistón capilar (CP) desechables, proporcionan la máxima precisión al pipetear líquidos viscosos, no acuosos, como aceites, sangre, glicerol y más, al tiempo que protegen la pipeta de la contaminación.
Las pipetas de desplazamiento positivo MICROMANTM E con pistones capilares ofrecen la máxima precisión al pipetear líquidos problemáticos como aceites, cosméticos, sangre, glicerol, muestras radiactivas, ARN, ADN y más.
  • Diseño ergonómico para aumentar el rendimiento del pipeteo.
  • Función QuickSnap patentada para el sistema de ajuste de pistón capilar.
  • Botón de seguridad de volumen para reducir el riesgo de cambio de volumen accidental durante los ciclos de pipeteo.
  • Cómodo y fácil de usar con mango de nueva forma y gancho para dedo agregado.
  • Volumetímetro totalmente visible.
  • Botón pulsador grande que permite aspirar y dispensar fácilmente.
  • Para el pipeteo completo y rápido de líquidos viscosos, volátiles, densos, calientes o fríos.
  • Evita fugas al pipetear líquidos volátiles (alta presión de vapor).
  • Evite la contaminación cruzada o el arrastre de muestras residuales.
  • Para obtener sugerencias, consulte F148412G o F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Consejos de CP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Material Polipropileno
Modelo M25E
Número de canales 1
Tipo Pipeta de desplazamiento positivo
Volumen (métrico) De 3 a 25 μl
Para utilizar con (aplicación) Para el pipeteo de líquidos volátiles, viscosos y problemáticos
Cantidad 1
Longitud (imperial) 4,25 in
Anchura (imperial) 12,48 in
Altura (imperial) 1,42 in
Fit for Purpose Certificado de calidad