Learn More
Gilson™ Accesorio para el sistema de pipeteo completo PIPETMANTM - Soporte para pipetas TrioTM
Tienda Gilson ProductosDescripción
- El diseño transparente y único proporciona una forma cómoda y segura de almacenar Gilson pipetas
- El cuerpo transparente permite ver objetos colocados detrás
- Accesorio para usar en vitrina de gases
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1x soporte para pipetas Trio |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Soporte de pipetas |
| Para utilizar con (aplicación) | Capacidad para 3 pipetas Gilson |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ |
| Incluye | 1x soporte para pipetas Trio |
| Tipo de empaquetado | Caja |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |