Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Código de producto. 10679234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10679234 10 L cada uno
11390872 20 L cada uno
10680745 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679234 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10902179
Optimizado para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS)
SF-900 II SFM es un medio de cultivo celular sin suero y sin proteínas optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
  • Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
  • Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina
Línea de productos Gibco, Sf-900, SynerGy
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación