Learn More
Gibco™ Medio StemFlex™
Código de producto. 15627578 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 mL de medio basal, 50 mL de suplemento
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15627578 450 mL de medio basal, 50 mL de suplemento 500 ml
1 options
Código de producto. 15627578 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3349401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00€
    448.65€ / 500 ml
    Ahorro 18.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Favorece la expansión sólida de células madre pluripotentes (PSC) sin células alimentadoras. Optimizado para admitir nuevas aplicaciones, como los pases de un único tipo celular, la edición genómica y la reprogramación. La formulación del medio StemFlex ofrece la comodidad de un calendario de alimentación flexible (incluidas las opciones con fines de semana libres).
StemFlex Medium's unique formulation supports robust expansion of PSCs while offering the convenience of a flexible feeding schedule (including weekend-free options) and the ability to choose the matrix and passaging reagent that best suits specific applications. StemFlex Medium enables the long term feeder-free culture of PSCs without karyotypic abnormalities and maintains the cells' ability to differentiate into all three germ layers.
  • Flexibilidad: El medio StemFlex permite una flexibilidad de uso de 3 vías sin precedentes para las condiciones de cultivo de PSC: la capacidad para seleccionar un calendario de alimentación óptimo, incluida la opción de no cambiar el medio en fin de semana; una selección de matrices, en función de las necesidades del flujo de trabajo; y la opción de seleccionar el reactivo para los pases para el nivel de disociación celular necesario.
  • Valor y rendimiento excepcionales: El medio StemFlex se suministra en un práctico kit de dos componentes (450 ml de medio basal y 50 ml de suplemento) y, cuando se utiliza con la matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido, apta para hESC y libre LDEV Geltrex™, proporciona un sistema sólido y rentable para un cultivo superior de PSC humanas sin células alimentadoras. La capacidad del medio StemFlex para permitir el cultivo sin cambio de medio en fin de semana de PSC proporciona un valor inigualable entre los sólidos medios para PSC sin células alimentadoras del mercado actual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Tipo de célula Células madre embrionarias, células madre pluripotentes inducidas
Clasificación Animal Origin
Concentración StemFlex Basal Medium (1X); StemFlex Supplement (10X)
Formulario Liquid
Tipo de producto Medios para células madre
Serum Level Serum-free
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Línea de productos StemFlex
Cantidad 450 mL de medio basal, 50 mL de suplemento
Condiciones de envío Envíos de suplemento en hielo seco, los medios basal se pueden enviar a temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento • 450 ml de medio basal (almacenar a 2-8°C y proteger de la luz)
• Suplemento de 50 ml, almacenar a -5 a -20°C y proteger de la luz
Culture Type Cultivo PSC sin alimentación, Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)