Learn More
Gibco™ Sf-900™ Medium (1.3X)
Código de producto. 11500376 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500376 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11500376 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10967032
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio completo de cultivo celular de insectos sin suero y bajo en proteínas
El SFM Sf-900 se ha desarrollado para la formación práctica y reproducible de capas de agarosa al 1 % que se utilizan para ensayos de placa de baculovirus en células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21). Cuando se utiliza con el gel de agarosa 4 % Gibco, el SFM Sf900™ (1,3X) permite la formación práctica de una capa de un 1 % con la osmolalidad final 1x correcta y la nutrición necesaria para el crecimiento celular de insectos durante el ensayo de placa.
Producción y titulación de baculovirus, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, expresión de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo celular de Sf9 y Sf21 y producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El SFM Gibco Sf-900 II se fabrica en unas unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Con aditivos Glutamina
Línea de productos Gibco, Sf-900
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 9 meses a partir de la fecha de fabricación