Learn More
Descrizione
Sf-900™ II SFM is a serum-free, protein-free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells and for large-scale production of recombinant proteins expressed using the baculovirus expression vector system (BEVS). This medium is suitable for suspension and monolayer culture methods and supports growth of other lepidopteran cell lines. Sf-900™ II SFM features:
SF-900 II SFM es un medio de cultivo para células de insecto sin proteínas y sin suero para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
- Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
- Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
- Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
- Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
Specifica
Specifica
| Línea de células | Sf21, Sf9 |
| Tipo de célula | Célula de insecto |
| Clasificación | Sin proteínas, sin suero, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio libre de suero (SFM) de células de insectos |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Glutamina |
| Línea de productos | Gibco, Sf-900 |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.