Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Descripción
SF-900 II SFM es un medio de cultivo para células de insecto sin proteínas y sin suero para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
- Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
- Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
- Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
- Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Sf21, Sf9 |
| Tipo de célula | Célula de insecto |
| Clasificación | Sin proteínas, sin suero, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio libre de suero (SFM) de células de insectos |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Glutamina |
| Línea de productos | Gibco, Sf-900 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Especie | S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
| Mostrar más |