Learn More
Gibco™ Medio Drosophila de Schneider
Código de producto. 11590576 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590576 500 mL 500 ml
15372382 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11590576 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21720024
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Modificado para contener L-glutamina y bicarbonato de sodio
El medio Drosophila de Schneider se diseñó originalmente para el cultivo de células S2 de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaser. El medio Drosophila de Schneider también se puede utilizar para cultivar otras líneas de células de dípteros. Este medio se puede utilizar para la transfección estable o transitoria y la producción de proteínas a gran escala en células S2.
Formulación
  • Contiene componentes únicos necesarios para el cultivo de células S2, incluidos ácido málico, ácido fumárico, ácido alfa-cetoglutárico, ácido succínico y azúcar trehalosa
  • Se suplementa comúnmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 % antes de su uso
  • Requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico
Cultivo celular, Cultivo celular de Drosophila S2, cultivo celular de insectos
Compliance
Gibco Schneider's Drosophila Medium is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células S2 (Schneider 2)
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Drosophila de Schneider
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación