Learn More
Gibco™ Medio de hibridoma sin de proteínas PFHM-II (líquido)
Código de producto. 11370882 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370882 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11370882 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12040077
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio libre de suero y sin proteínas, desarrollado específicamente para respaldar el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulación completa, lista para usar, sin suero y sin proteínas
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Gibco PFHM II es adecuado para el cultivo de líneas de mieloma recombinantes, así como hibridomas tradicionales y proporciona altas densidades celulares y una producción elevada de IgG.
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250x.
  • Embalaje sostenible
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Hibridomas
Clasificación Sin proteínas
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Hybridoma
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivos celulares en suspensión