Learn More
Gibco™ PFHM-II Protein-Free Hybridoma Medium (powder)
Código de producto. 11530616 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11530616 1 x 10 l 10 litros
1 options
Código de producto. 11530616 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 23600042
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Medio libre de suero y sin proteínas, desarrollado específicamente para respaldar el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulación completa, lista para usar, sin suero y sin proteínas
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Gibco PFHM II es adecuado para el cultivo de líneas de mieloma recombinantes, así como hibridomas tradicionales y proporciona altas densidades celulares y una producción elevada de IgG.
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250x.
  • Embalaje sostenible
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Hibridomas
Clasificación Sin proteínas
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio hibridomas, polvo
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 x 10 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivos celulares en suspensión