Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM, no methionine, no cystine
Código de producto. 11560546 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560546 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11560546 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21012026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    120.87€ / 500 ml
    Ahorro 32.13€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21)
Sf-900 II SFM (sin metionina ni cisteína) es un medio de cultivo para células de insecto sin proteínas y sin suero para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Este medio favorece el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
  • Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
  • Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Serum Level Sin suero
Línea de productos Gibco, Sf-900
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación