Learn More
Gibco™ Sulfato de kanamicina
Código de producto. 15470594 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 mL
Formulario:
Líquido
Polvo
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
15470594 100 mL Líquido 100 ml
11578676 5 g Polvo 5 g
11588676 25 g Polvo 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470594 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15160054
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces hydroscopicus
  • Un antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces kanamyceticus.
  • La kanamicina actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles.
  • La kanamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas y algunas bacterias grampositivas.
  • Se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
  • Se proporciona como solución madre de 10 mg/ml y la concentración de trabajo recomendada para el cultivo celular es de 100 µg/ml.
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se han registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que tienen la certificación según la norma ISO 13485.
  • Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100 x 10 mg/mL
Formulario Líquido
Tipo de producto Kanamicina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Selección bacteriana
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco