Learn More
Gibco™ Hybridoma-SFM, powder
Código de producto. 11520426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11520426 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11520426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12300067
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Formulación completa lista para su uso
Gibco Hybridoma-SFM es un medio libre de suero con nivel de proteína bajo desarrollado específicamente por su capacidad para apoyar crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulación sin suero y muy bajo nivel de proteína
  • Admite hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Adecuado para el cultivo de líneas de mieloma recombinantes, así como para hibridomas tradicionales
  • Proporciona altas densidades celulares y producción de IgG
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250X
  • Formulación completa lista para su uso
  • No requiere suplementos
  • Formulación sin suero con un nivel de proteína bajo que permite una purificación más fácil de la proteína de interés
  • Contiene < 20 μg/ml de proteína total
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Hibridomas
Clasificación Bajo en proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio hibridomas, polvo
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 33 meses a partir de la fecha de fabricación