Learn More
Gibco™ Hybridoma-SFM
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11570416 500 mL 500 ml
10749233 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11570416 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12045084
Edge
Desarrollado específicamente para favorecer el crecimiento de hibridomas productores de anticuerpos
  • Hybridoma-SFM es un medio libre de suero con nivel de proteína bajo (<20 µg/ml) desarrollado específicamente para admitir el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Adecuado para el cultivo de líneas de mieloma recombinantes, así como hibridomas tradicionales, Hybridoma-SFM ofrece altas densidades de célula y producción de IgG.
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250X
  • Hibrydoma-SFM es un medio completo listo para su uso que no requiere suplementación.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Hibridomas
Clasificación Bajo en proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación