Descripción
- Hybridoma-SFM es un medio libre de suero con nivel de proteína bajo (<20 µg/ml) desarrollado específicamente para admitir el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
- Adecuado para el cultivo de líneas de mieloma recombinantes, así como hibridomas tradicionales, Hybridoma-SFM ofrece altas densidades de célula y producción de IgG.
- Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250X
- Hibrydoma-SFM es un medio completo listo para su uso que no requiere suplementación.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Hibridomas |
| Clasificación | Bajo en proteínas, sin suero, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1000 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |