Learn More
Gibco™ Medio F-12K (de Kaighn) de Ham
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10667440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10667440 10 x 500 mL paquete de 10
11580556 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667440 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21127030
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Modificación de la mezcla de nutriente F-12 de Ham
El medio F-12K de Ham (de Kaighn) se desarrolló para hepatocitos humanos primarios, así como para algunas células hepáticas de pollo y rata en un medio reducido en suero. Este medio F-12K (de Kaighn) se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo de fenol; sin HEPES.
  • Contiene muchos componentes que no se encuentran en medios basales tradicionales, como putrescina, timidina, hipoxantina y cinc, así como concentraciones más altas de todos los aminoácidos y piruvato sódico
  • Las adiciones permiten que el medio se suplemente con niveles muy bajos de suero o componentes definidos para algunos tipos de células
  • No contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por tanto, con frecuencia se suplementa con factores de crecimiento y suero bovino fetal (SBF)
  • La concentración de SBF se debe optimizar para cada línea celular
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,5 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Aplicaciones:
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Hepatocitos humanos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio F-12K (de Kaighn) de Ham
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 x 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente