Learn More
Beschreibung
Benötigt
Suplementación
- Diseñado para la siembra en placa de único tipo celular sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO).
- El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata.
- El suplemento F-12 de Ham se modifica con GlutaMAX™ y el indicador rojo de fenol.
- En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina.
- El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas.
- Minimiza la acumulación de amoniaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
- El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Línea de células | CHO, COS-7 y células epiteliales de próstata de rata |
| Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Mezcla de nutrientes F-12 de Ham |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.