Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder
Código de producto. 10738244 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10738244 10 x 1 L paquete de 10
1 options
Código de producto. 10738244 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11300027
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Requires
Requiere suplementación con 10 % de suero bovino fetal (SBF), 3,33 g/l de hidrolizado de lactoalbúmina y 3,33 g/l de Yeastolate antes de su uso como medio de cultivo, así como un ambiente con CO2 para mantener el pH fisiológico. Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementación con bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
Útil durante la transfección de células de insectos o para estudios de etiquetado de proteínas con metionina
Se utiliza ampliamente para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21. Las células Sf9 y Sf21 se usan habitualmente para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). Se diseñó originalmente para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, sin hidrolizado de lactalbúmina, Yeastolate y bicarbonato de sodio. No contiene hidrolizado de lactoalbúmina ni Yeastolate, que normalmente contiene la versión suplementada
Cultivo celular, cultivo de células de insectos, cultivo celular de Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en unas unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios para células de insectos Grace
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin hidrolizado de lactoalbúmina, Sin yeastolato, Sin bicarbonato sódico
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 x 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación