Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented
Código de producto. 11514546 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514546 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11514546 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11595030
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útil durante la transfección de células de insectos o para estudios de etiquetado de proteínas con metionina
Diseñado para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucalipti. Un suplementado, ampliamente utilizado para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21. Las células Sf9 y Sf21 se usan habitualmente para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). Life Technologies ofrece una gran variedad de formulaciones de medios Gibco para una amplia gama de aplicaciones de cultivos de células de insectos. La formulación completa está disponible. No contiene hidrolizado de lactalbúmina o Yeastolate comúnmente encontrados en la versión complementada. El medio para células de insecto Gibco de Grace sin suplementar también se hace sin metionina para estudios de etiquetado de proteínas.
  • Fabricado en instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y se encuentran en Grand Island, Nueva York (EE. UU.).
  • Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485
  • Requiere suplementación de suero fetal bovino (FBS) al 10 %, 50 ml/g de metionina, 3,33 g/l de hidrolizado de lactalbúmina y 3,33 g/l de Yeastolate antes de su uso como medio de crecimiento
Cultivo celular, cultivo celular de insectos, cultivo celular Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células de insectos Grace
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin hidrolizado de lactoalbúmina, Sin yeastolato, No hay metionina
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sales inorgánicas Calcio o magnesio
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación