Learn More
Gibco™ Medio para células de insecto de Grace, suplementado
Código de producto. 13426146 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13426146 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 13426146 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11605094
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Requires
El medio no complementado para células de insectos de Grace requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
Muy utilizado para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21
Originalmente diseñadas para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. Las células Sf9 y Sf21 se usan habitualmente para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS).
  • Con hidrolizado de lactoalbúmina, Yeastolate, L-glutamina y bicarbonato sódico
  • Sistema de calidad y fabricación conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
  • Normalmente suplementado con 10 % de suero bovino fetal (SBF) antes de su uso
Cultivo celular, cultivo de células de insectos, cultivo celular de Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células de insectos Grace
Con aditivos Glutamina, Yeastolato, Hidrolizado de lactoalbúmina
Sin aditivos Sin hemolinfa de insectos
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sales inorgánicas Calcio o magnesio
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación