Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), supplemented
Código de producto. 11510406 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510406 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11510406 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11667037
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para uso en la capa de agarosa en la realización del ensayo de placas
El medio para células de insecto de Grace suplementado se diseñó originalmente para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. Utilizado para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21. Las células Sf9 y Sf21 se usan habitualmente para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). Contiene las siguientes modificaciones: Con hidrolizado de lactoalbúmina, Yeastolate, L-glutamina y bicarbonato sódico. Está disponible la formulación completa. El medio para células de insecto de Grace suplementado, 2X contiene hidrolizado de lactoalbúmina y Yeastolate (que no contiene habitualmente la versión sin suplementar) y se diluye normalmente con agua estéril; antes de su uso en la capa de agarosa, añadir suero bovino fetal y agarosa, como se describe en el manual del producto.
Cultivo celular, cultivo de células de insectos, cultivo celular de Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio para células de insecto Gibco de Grace suplementado, 2X se fabrica en unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Certificadas según la norma ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células de insectos Grace
Con aditivos Glutamina, Hidrolizado de lactoalbúmina, Yeastolato
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación