Learn More
Gibco™ Dihidrocloruro de puromicina
Código de producto. 12122530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
10 viales
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12122530 10 viales 10 ml
10296974 1 frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12122530 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1113803
Antibiótico aminonucleósido producido por Streptomyces alboniger
La puromicina funciona al inhibir la transferencia peptídica tanto en ribosomas procariotas como eucariotas; la resistencia se consigue mediante la expresión del gen pac.
  • Se utiliza en biología celular como antibiótico de selección en sistemas de cultivo celular de mamíferos.
  • La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,2– 5,0 μg/ml.
  • Puede ser tóxica para las células eucariotas a concentraciones de tan solo 1 μg/ml
  • Se suministra a 10 mg/ml en tampón HEPES de 20 mm (pH 7,2–7,5)
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 10 mg/mL
Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
Formulario Líquido
Tipo de producto Puromicina
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Para utilizar con (aplicación) Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 viales
Condiciones de envío Hielo seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: puromycin