Learn More
Gibco™ Blasticidina S HCl (10 mg/ml)
Código de producto. 12172530 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12172530 10 x 1 mL 10 ml
10166793 20 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12172530 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1113903
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Antibiótico selectivo en el intervalo de concentración entre 50 y 100 μg/ml
La blasticidina S es un antibiótico nucleósido aislado a partir de Streptomyces griseochromogenes. Es un potente inhibidor de la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas. La blasticidina S actúa rápidamente al inhibir la formación de enlaces peptídicos por parte del ribosoma.
  • Se utiliza para la prevención de la contaminación de cultivos celulares
  • Intervalos de concentración de trabajo recomendados de 1–20 µg/ml dependiendo de la línea celular
  • Se suministra como solución de 10 mg/ml en HEPES 20 mM (pH 7,2–7,5)
  • Se suministran en 10 viales que contienen 1 ml cada uno.
  • La resistencia la confiere la expresión de cualquiera de los dos genes de blasticidina S desaminasa: BSD o bsr
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamífero, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 9 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células eucariotas, células procariotas
Concentración 10 mg/mL
Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
Formulario Líquido
Tipo de producto Blasticidina
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blasticidin S HCL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S HCL