Learn More
Gibco™ Medio de expresión de CHO Freestyle™
Código de producto. 10546183 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10546183 1000 mL 1 litro
11580926 6 x 1 L 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546183 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12651014
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio libre de material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas
El medio de expresión Freestyle CHO se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección transitoria de células CHO-S en suspensión sin adaptación. Este medio requiere suplementación con glutamina 8 mM antes de su uso.
  • Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
  • Capacidad para favorecer el crecimiento en suspensión a alta densidad y la transfección transitoria de células CHO-S
  • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
  • Uso sencillo como parte del sistema de expresión FreeStyle MAX CHO para la producción de proteínas
  • Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
  • El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se fabrica sin hipoxantina ni timidina para su uso en sistemas de amplificación de la dihidrofolato reductasa (DHFR)
  • Los sistemas que no sean DHFR requieren la adición de suplemento de HT antes de su uso
Capacidad para favorecer el crecimiento en suspensión a alta densidad y la transfección transitoria de células CHO-S
  • Las células CHO Gibco FreeStyle en suspensión se pueden cultivar directamente en el medio de expresión CHO Gibco FreeStyle sin adaptación
  • Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles en el mercado se pueden subcultivar directamente en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO, generalmente sin ninguna otra adaptación
  • Las células normalmente requieren adaptación de formulaciones que contienen suero
  • Las células cultivadas en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se pueden transfectar utilizando reactivos de transfección a base de lípidos, como el reactivo Freestyle MAX.
Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
  • El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO no contiene material de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés–
  • Los medios químicamente definidos Gibco no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida
Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
  • La producción de proteínas con el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se puede ampliar en matraces para dispositivos giratorios o biorreactores
  • Se deben optimizar para cada sistema la velocidad apropiada del dispositivo giratorio o del propulsor y la densidad de siembra
  • En función del diseño y la velocidad del rotor puede que sea necesario suplementar el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO con Pluronic™ F-68 adicional para evitar el esfuerzo de cizallamiento en el cultivo
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio de expresión
Línea de células Células CHO-S FreeStyle™, CHO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Clasificación Definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
Nivel de endotoxinas ≤0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL
Glutamina Sin glutamina
Indicador de rojo de fenol Sin rojo fenol
Nivel de suero Sin suero
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Freestyle, Gibco
Cantidad 1000 mL
Formulario Líquido