Learn More
Gibco™ SFM Express Five™
Código de producto. 10257202 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10257202 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 10257202 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10486025
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimizado para reforzar el máximo crecimiento celular y la expresión génica recombinante
El SFM Express Five es un medio sin suero (SFM) ni proteínas desarrollado específicamente para respaldar el crecimiento de la suspensión a largo plazo de las células High Five (BTI-TN-5B1-4) en suspensión que se utiliza en el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). Este medio requiere la adición de 16 mm de L-glutamina antes de su uso.
  • Excelente crecimiento en suspensión a largo plazo de las células High Five
  • Formulación sin proteínas ni suero
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Ampliable en el biorreactor CelliGen™ y el sistema WAVE Bioreactor™
Cultivo celular, cultivo celular High Five™ y cultivo celular de insectos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El SFM Gibco Express Five se fabrica en unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células High Five™
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Serum Level Sin suero
Sin aditivos Sin glutamina
Línea de productos Express Five, Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación