Learn More
Beschreibung
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Línea de células | MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, No Sodium Pyruvate |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?