Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, sin rojo de fenol
Código de producto. 11580376 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580376 500 mL 500 ml
11590376 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11580376 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11039021
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM/F-12 Gibco™, HEPES, sin rojo de fenol se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tisulares humanos ex vivo.
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación