Learn More
Gibco™ Medio CD Hybridoma
Código de producto. 10267522 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10267522 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 10267522 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11279023
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Desarrollado específicamente para el crecimiento de hibridomas y mielomas y producción de anticuerpos monoclonales
El medio para hibridomas CD es un medio libre de material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
  • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas y definida químicamente
Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • El medio para hibridomas CD Gibco, que es adecuado para el cultivo de líneas celulares de mielomas recombinantes y de hibridomas tradicionales, proporciona altas densidades celulares y una producción elevada de IgG
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250X
  • Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
    • El medio para hibridomas CD Gibco requiere la adición de 8 mM de L-glutamina o de suplemento GlutaMAX™ antes de su uso
    • El suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
    • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas y definida químicamente
      • El medio para hibridomas CD Gibco no contiene productos de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés.
      • Los medios químicamente definidos Gibco no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida
      Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mieloma, Hibridomas
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas, definido químicamente, sin proteínas
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Hybridoma
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.