Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Código de producto. 11580426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 l
100 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 litros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580426 10 l cada uno
10710204 1 l 1 litro
10798395 100 l 100 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11580426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12372017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1522.00€
    1202.38€ / 10 litros
    Ahorro 319.62€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Medio libre de material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas
El medio para hibridomas CD Gibco está específicamente desarrollado para respaldar el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
  • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
  • Formato de tecnología de granulación avanzada (AGT™), práctico y fácil de usar
Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • El medio para hibridomas CD Gibco, que es adecuado para el cultivo de líneas celulares de mielomas recombinantes y de hibridomas tradicionales, proporciona altas densidades celulares y una producción elevada de IgG
  • Los cultivos dependientes del colesterol, como NS0, requieren la adición de concentrado lípido de colesterol 250X
Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
  • El medio para hibridomas CD Gibco requiere la adición de 8 mM de L-glutamina o de suplemento GlutaMAX™ antes de su uso
  • El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación tóxica de amoníaco y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar
Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
  • El medio para hibridomas CD Gibco no contiene productos de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés
  • Los medios químicamente definidos Gibco no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida
Formato de tecnología de granulación avanzada (AGT™), práctico y fácil de usar
  • El formato AGT es un formato en polvo seco fácil de usar. Los gránulos se disuelven al instante y el pH se ajusta para una preparación rápida de los medios
  • Las instrucciones completas de reconstitución están disponibles en el manual del producto
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mieloma, Hibridomas
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas, definido químicamente, sin proteínas
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto Medio CD Hybridoma
Serum Level Sin suero
Esterilidad No estéril
Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Línea de productos AGT, Gibco
Cantidad 10 l
Condiciones de envío Hielo húmedo
Nivel de endotoxinas ≤10 EU/ml, ≤ 10 EU/ml
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C, oscuro y seco
Condiciones de envío: Paquetes de gel
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación