Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Código de producto. 10798395 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 l
100 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 litros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10798395 100 l 100 litros
10710204 1 l 1 litro
11580426 10 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10798395 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12372001
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Medio libre de material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas
El medio para hibridomas CD Gibco está específicamente desarrollado para respaldar el crecimiento de hibridomas para la producción de anticuerpos.
  • Capacidad para admitir hibridomas y mielomas de suspensión y estacionarios
  • Formulado sin L-glutamina para mayor estabilidad
  • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
  • Formato de tecnología de granulación avanzada (AGT™), práctico y fácil de usar
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mieloma, Hibridomas
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas, definido químicamente, sin proteínas
Concentración 1 X
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto Medio Hybridoma
Serum Level Sin suero
Esterilidad No estéril
Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol
Concentración de glucosa 3,66 g/l
Línea de productos AGT, Gibco
Cantidad 100 l
Condiciones de envío Hielo húmedo
Nivel de endotoxinas Bajo
Sales inorgánicas Calcio, magnesio, fosfato de sodio
Grado de pureza o calidad contenedores
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C, oscuro y seco
Condiciones de envío: Paquetes de gel
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Entorno de cultivo CO2