Learn More
Gibco™ Kit de inicio de cultivo celular para cáncer de mama, Europa
Código de producto. 16669522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16669522 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16669522 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3518401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona a los investigadores un práctico paquete de reactivos para el cultivo y la transfección de tipos de células cancerosas que se utilizan con frecuencia en la investigación del cáncer.
  • Los kits de inicio para cultivo celular del cáncer Gibco ofrecen a los investigadores un práctico paquete de reactivos para el cultivo y la transfección de tipos de células cancerosas que se utilizan con frecuencia en la investigación del cáncer. Los kits de inicio de cultivo celular para cáncer están disponibles actualmente para células cancerosas de mama, pulmón, próstata e hígado.
  • Cada kit de inicio incluye los siguientes productos para el cultivo y la transfección de células cancerosas: medios basales, suero fetal bovino, penicilina-estreptomicina, enzima TrypLE Express, reactivo de transfección Lipofectamine 3000, Opti-MEM I
  • Los kits de inicio de cultivo celular para cáncer contienen los reactivos más utilizados para ayudarle a iniciar su cultivo celular con rapidez y lograr transfecciones exitosas, basándose en una revisión de cientos de publicaciones de investigación sobre el cáncer en las que se utilizaron las siguientes líneas de células: cáncer de próstata: DU145, PC-3, LNCaP, Cáncer de pulmón: A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Cáncer de mama: MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, Cáncer de hígado: Hep G2, Hep 3B
  • Los kits de inicio de cultivo para cáncer también incluyen un protocolo sugerido para el cultivo, la disociación (paso celular) y la transfección de las líneas de células cancerosas más publicadas. Inicie rápidamente sus experimentos con tranquilidad gracias a estos kits de inicio, cuyos componentes también se pueden adquirir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células cancerosas
Tipo de producto Kit de inicio para cultivos
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Formato Kit
Contenido y almacenamiento • DMEM, alta glucosa, con suplemento GlutaMAX (almacenar a 2–8 °C)
• Suero fetal bovino, cualificado, formato One Shot™, origen de América del Sur aprobado por la UE (almacenar de -5 a -30 °C)
• Penicilina-estreptomicina (10.000 U/ml) (almacenar de -5 a -30 °C)
• Enzima TrypLE Express (1x), sin rojo fenol (almacenar a temperatura ambiente)
• Reactivo de transfección Lipofectamine 3000 (almacenar a 2–8 °C)
• Medio de suero reducido Opti-MEM I (almacenar a 2–8 °C)