Learn More
Gibco™ Human CXCL13 (BLC/BCA-1) Recombinant Protein
Código de producto. 10022813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10022813 20 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10022813 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor PHC0052
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Human CXCL13 (BLC/BCA-1) Recombinant Protein
Human CXCL13 (BLC/BCA-1) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant human BCA-1 is intended for use in cell culture applications. BCA-1 is involved in chemotaxis of B-lymphocytes.
  • This product is supplied lyophilized, carrier-free
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AF030636, AK156025
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) AF030636, AK156025
Peso molecular 10.1 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 20 μg
Alias de gen BCA-1 (CXCL13), GRO beta, GROB, Gro b, CXCL13
Tipo de célula B Cells
Símbolo de gen CXCL13
Longitud de la proteína 87 aa
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Contenido y almacenamiento This product is supplied lyophilized, carrier-free.
The lyophilized BCA-1 is best-stored desiccated below 0°C. Reconstituted BCA-1 should be stored in working aliquots at <–20°C. Avoid freeze⁄thaw cycles.
Clasificación Carrier-Free
Nivel de endotoxinas Very Low
Masa 20 μg
Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Chemokines & Receptors
Forma de proteína Full Length, Recombinant, Ligand
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Other Proteins
Categoría de investigación Oncology, Immunology
Línea de productos Gibco
Grado de pureza o calidad 95 %
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.