Learn More
Gibco™ Ampicilina, sal sódica, irradiada
Código de producto. 10790224 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790224 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 10790224 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11593027
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La ampicilina es un antibiótico del grupo de la penicilina de amplio espectro
La ampicilina se distingue de la penicilina tan solo por la presencia de un grupo amino que facilita la penetración a través de la membrana externa de algunas bacterias gramnegativas. La ampicilina actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran aún más la pared celular.
  • Se emplea como un antibiótico selectivo para bacterias resistentes, generalmente con una concentración de 10-25μ g/ml para medios líquidos, y 35-50μ g/ml para placas
  • El producto se suministra en polvo
  • Hecho en solución madre a 10 mg/ml en agua
  • La ampicilina no se utiliza para prevenir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a preocupaciones relativas a la toxicidad en células de mamíferos e insectos
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración De 20 a 125 µg/ml
Formulario Polvo
Tipo de producto Ampicilina
Para utilizar con (aplicación) Selección bacteriana
Cantidad 200 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • AMPICILLIN SODIUM SALT STERILE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: AMPICILLIN SODIUM SALT