missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ghrelin Receptor/GHSR Antibody (502430), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18518979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18518979 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18518979 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8370X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ghrelin Receptor/GHSR Monoclonal antibody specifically detects Ghrelin Receptor/GHSR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ghrelin Receptor/GHSR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 502430
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GH-releasing peptide receptor, Ghrelin receptor, GHRP, GHS-R, growth hormone secretagogue receptor, growth hormone secretagogue receptor type 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GHSR, Accession # NP_940799
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2693
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.