missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHITM Antibody (42), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18511636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18511636 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18511636 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312773AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GHITM Monoclonal antibody specifically detects GHITM in Invertebrate samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GHITM
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 42
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Dermal papilla-derived protein 2, DERP2MICS1, DKFZp566C0746, FLJ26584, growth hormone inducible transmembrane protein, growth hormone-inducible transmembrane protein, HSPC282, Mitochondrial morphology and cristae structure 1, PTD010, TMBIM5My021, transmembrane BAX inhibitor motif containing 5, Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dermatophagoides pteronyssinus GHITM (Uniprot#: P49278; Gln19-Asp146).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27069
Especies diana Invertebrate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.