Descripción
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Polyclonal specifically detects GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 (Accession#: NP_001487.2; Met 1-Trp 382) |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |