Learn More
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Antibody (101), Biotin , R&D Systems™
Código de producto. 18620851 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620851 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620851 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289419B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Monoclonal specifically detects GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GFR alpha-2/GDNF R alpha-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 101
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen GDNF family receptor alpha 2, GDNF family receptor alpha-2, GDNF receptor alpha-2, GDNF receptor beta, GDNFR-alpha-2, GDNFR-beta, GDNFRBRET ligand 2, GFR-alpha 2, GFR-alpha-2, glial cell line derived neurotrophic factor receptor, beta, Neurturin receptor alpha, NRTNR-alpha, NTNRA, NTNR-alpha, PI-linked cell-surface accessory protein, RETL2TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 2, TRN receptor, GPI-anchored, TRNR2NRTNR-ALPHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 (NP_001486.4; Met 1-Ser 441).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG