Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Formato | 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA |
| Conservante | 0.02% Sodium Azide |
| Cantidad | 1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry |
| Línea de productos | Novus |