Learn More
GFP Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18097074 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18097074 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18097074 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10011830.025MG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.83€
    232.05€ / 25 microgramos
    Ahorro 40.78€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GFP Polyclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GFP
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:2000-1:10000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:2500, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free with 0.01% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P42212
Alias de gen Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Símbolos de los genes GFP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Highly purified recombinant full length protein made in E. coli. The antibody is directed against the entire GFP molecule.
Peso molecular del antígeno 27 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba GFP from Aequorea victoria
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus