Learn More
GFAP Antibody (rGFAP/8685), R&D Systems™
Código de producto. 18603034 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603034 20 μg 20 microgramos
18623175 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18603034 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32383420ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GFAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rGFAP/8685
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 0.25-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus