Learn More
Violeta de genciana (~90%), TRC
Código de producto. 30137978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137978 1 g 1 g
30135127 50 g 50 g
17930425 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3625001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-62-9
Fórmula molecular C25 H30 N3 . Cl
Peso molecular (g/mol) 407.98
Sinónimo C.I. Basic Violet 3 (6CI,8CI), Methanaminium, N-[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride (9CI), 12416 Violet, Adergon, Aizen Crystal Violet, Aizen Crystal Violet Extra Pure, Aizen Crystal Violet Powder, Aniline violet, Aniline violet pyoktanine, Atmonil, Avermin, Axuris, Badil, Basic Violet 3, Basic Violet BN, Basonyl Violet 610, C.I. 42555, Calcozine Violet 6BN, Calcozine Violet C, Chlorohexamethylene-p-fuchsin, Crystal Violet 10B, Crystal Violet 5BO, Crystal Violet 6B, Crystal Violet 6BO, Crystal Violet AO, Crystal Violet AON, Crystal Violet BP, Crystal Violet BPC, Crystal Violet Extra Pure, Crystal Violet Extra Pure APN, Crystal Violet Extra Pure APNX, Crystal Violet FN, Crystal Violet HL 2, Crystal Violet O, Crystal Violet Pure DSC, Crystal Violet Pure DSC Brilliant, Crystal Violet SS, Crystal Violet Technical, Crystal Violet USP, Crystal Violet chloride, Crystal violet, Gentersal, Gentian Violet B, Gentian violet, Gentiaverm, Genticid, Gentioletten, Hecto Violet R, Hectograph Violet SR, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Hexamethylpararosaniline chloride, Hidaco Brilliant Crystal Violet, Meroxyl, Meroxyl-Wander, Meroxylan, Meroxylan-Wander, Methyl Violet 10B, Methyl Violet 10BD, Methyl Violet 10BK, Methyl Violet 10BN, Methyl Violet 10BNS, Methyl Violet 10BO, Methyl Violet 5BNO, Methyl Violet 5BO, Methyl Violet 6B, Methyl Violet 6B (biological stain), Methylrosaniline chloride, Methylrosanilinium chloride, Mitsui Crystal Violet, Oxiuran, Oxycolor, Oxyozyl, Paper Blue R, Pararosaniline, N,N,N',N',N' ',N' '-hexamethyl-, chloride, Plastoresin Violet 5BO, Pyoktanin, Sanyo Fanal Violet R, Vermicid, Vianin, Viocid, Violet 5BO, Violet 612, Violet 6BN, Violet CP, Violet XXIII
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.2128