Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis
Código de producto. 15810002 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cable de alimentación para UE Genesys 140/150
Cable de alimentación para UE Genesys 150
Ancho de banda espectral:
2 nm
5 nm
Wavelength Range:
De 190 nm a 1100 nm
De 325 nm a 1100 nm
Garantía:
2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Ancho de banda espectral Wavelength Range Garantía unitSize
15810002 Cable de alimentación para UE Genesys 140/150 5 nm De 325 nm a 1100 nm 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra cada uno
15830002 Cable de alimentación para UE Genesys 150 2 nm De 190 nm a 1100 nm 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15810002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840308300
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Saque el máximo partido de su laboratorio docente o de garantía y control de la calidad con un espectrofotómetro resistente y compatible con la red, diseñado para mediciones repetidas y facilidad de uso.
Realice mediciones cuantitativas en las tareas rutinarias industriales de garantía y control de la calidad o laboratorios de química universitarios con los espectrofotómetros Thermo Scientific™ UV-Vis GENESYS™ 150 y Vis GENESYS 140 automatizados y preparados para conexión a la red. Esta plataforma, que está optimizada para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento, cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución, conexión a redes Wi-Fi y un diseño robusto preparado para entornos de uso intensivo y repetitivos. Los espectrofotómetros GENESYS, recomendados en todo el mundo por su fiabilidad, exactitud y reproducibilidad, cumplen las expectativas de hoy en lo que se refiere a tecnología avanzada en un paquete compacto y robusto.
El espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 150 ofrece automatización para opciones de alto rendimiento y resistencia a la luz ambiente, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y comodidad. La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica, se han diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento.
El espectrofotómetro Vis GENESYS 140 es una versión de la región espectral visible en esta clase de instrumental. Ambos instrumentos cuentan con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.
Características:
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Métodos incorporados, elaboración de informes y exportación de datos
  • Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)
  • Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
  • Accesorio aspirador
  • Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
  • Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
  • (Opcional) Cambiador de 8 posiciones con torreta conmutable
  • Cambiador de 4 posiciones (cubetas de paso óptico)
  • (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
  • (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Diseñado para:
  • Laboratorios de enseñanza avanzada
  • Departamentos de I+D&
  • Aplicaciones que requieren un alto rendimiento o control de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,005 A
Compartimentos Cambiador de 8 posiciones
Cambiador de 4 posiciones (cubetas de paso óptico)
Soporte de células con termostato Peltier (20-60 °C)
Accesorio aspirador
Conexiones USB-A simple
USB-A doble
Exportación de datos a la red o al PC mediante USB, Ethernet o Wi-Fi
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Pantalla Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, inclinable, 800 x 1280 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 5 nm
Wavelength Range De 325 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0005 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación para UE Genesys 140/150
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >1000 horas
Ruido (RMS a 500 nm 60 mediciones consecutivas)
De ≤0,00020A a 0 A a 260 y 500 nm
De ≤0,00030A a 1 A a 260 y 500 nm
De ≤0,00040A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De -3A a +5A
Intervalo fotométrico De -3A a +3,5A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Automático: hasta 1800 nm/min
Luz difusa <0,05 % T a 340 nm y 400 nm
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg