Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de rotores para centrífuga de uso general
Código de producto. 16350778 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Paquete de cultivo celular TX-1000
Paquete de cultivo celular TX-200
Paquete de cultivo celular TX-400
Paquete de cultivo celular TX-750
Paquete de microplacas TX-1000
Paquete de tubos de sangre TX-1000
Paquete de tubos de sangre TX-200
Paquete de tubos de sangre TX-400
Paquete de tubos de sangre TX-750
Tamaño de la unidad:
1 unidad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
16350778 Paquete de tubos de sangre TX-1000 1 unidad
16360778 Paquete de microplacas TX-1000 1 unidad
16370778 Paquete de cultivo celular TX-1000 1 unidad
16380778 Paquete de cultivo celular TX-200 1 unidad
16390778 Paquete de tubos de sangre TX-400 1 unidad
16300788 Paquete de cultivo celular TX-400 1 unidad
16310788 Paquete de tubos de sangre TX-750 1 unidad
16320788 Paquete de cultivo celular TX-750 1 unidad
16330788 Paquete de tubos de sangre TX-200 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16350778 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75016103
Todo lo que necesita para el rotor basculante en un paquete
Paquetes de rotores para centrífuga de uso general con todas las piezas que necesita para empezar a girar de inmediato, incluida la cruz de rotor, el cestillo, las tapas y los adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios
Tipo Rotor Equipment Package
Capacidad Máx. en TX-1000: 196 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, 148 tubos para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000)
Peso neto Consulte los componentes individuales del paquete
Para utilizar con (equipo) Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15
Incluye TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 5/7 and 9/10 mL Blood Tube Adapters
Garantía Consulte el manual
Biocontainment Sí
Modelo Paquete de tubos de sangre TX-1000