Learn More
Cytiva Kits GeneGel
Código de producto. 10300005 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 SET
10300005 1 unidad 1 SET
1 options
Código de producto. 10300005 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17600014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Geles de poliacrilamida prefundidos y tiras de tampón semisecas diseñados específicamente para su uso con el sistema de electroforesis GenePhor
  • Incluye geles de poliacrilamida de 24 pocillos de 122 x 110 x 0,5 mm de dimensión
  • El sistema de tampón semiseco ofrece una comodidad de manejo excepcional
  • La tinción de plata después de la separación aumenta la sensibilidad y proporciona un registro duradero del análisis
Kit GeneGel Excel de 12,5/24
  • Geles listos para funcionar con sistema de electrodos
  • Para una amplia gama de aplicaciones de ADN: RFLP, SSCP, VNTR y RAPD
  • Intervalo de separación: 50-500 pares de bases con una resolución de 6 a 8 bp en el intervalo de 100–200 bp
  • Incluye cinco geles, 12 tiras de tampón e instrucciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 24 pocillo
Pocillos 24 pocillo
Para utilizar con (aplicación) RFLP, SSCP, VNTR, análisis heteroduplex, ARDRA y RAPD
Contenido del kit 5 geles GeneGel Excel 12,5/24 prefabricados, 6 tiras de tampón de ánodos y 6 de cátodos, 1 manual; estos geles listos para usar son de acrilamida al 12,5 %
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Gel prefundido
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1