missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEMIN2 Antibody (OTI6G4), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498806 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498806 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498806 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271375DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GEMIN2 Monoclonal antibody specifically detects GEMIN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GEMIN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G4
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Component of gems 2, Gemin-2, GEMIN2survival of motor neuron protein-interacting protein 1, SIP1-delta, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GEMIN2 (NP_003607) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8487
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.