Learn More
R&D Systems™ Geldanamycin
Product Code. 18646528 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad Unit Size
18646528 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18646528 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NB11081559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.43€
    302.40€ / 1 miligramos
    Ahorro 61.03€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 1 mg
Para utilizar con (aplicación) Yellow Solid. Slightly Soluble in Methanol, Chloroform or DMSO (10 mg/mL); Insoluble aq. Soln..
Tipo Geldanamycin